Kwas 3-(trifluorometylo)fenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
B21661.03
B21661.06
B21661.14
B21661.03EA
271
PLN
B21661.03
B21661.06
B21661.14
Kwas 3-(trifluorometylo)fenyloboronowy ≥98%
Kwas 3-(trifluorometylo)fenyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 1423-26-3
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 162-166°
Beilstein Reference: 6084746
Formuła:
C₇H₆BF₃O₂ Temp. topnienia: 162…166 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151854 Numer CAS: 1423-26-3 |