Drukuj
Kwas 3-(trifluorometylo)fenyloboronowy 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
359750010 359750050
ACRO359750010EA 166 PLN
ACRO359750010 ACRO359750050
Kwas 3-(trifluorometylo)fenyloboronowy 97+%
Kwas 3-(trifluorometylo)fenyloboronowy
Formuła: C₇H₆BF₃O₂
Temp. topnienia: 160…165 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151854
Numer CAS: 1423-26-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥97.0 %