α,α,α,4-Tetrafluorotoluene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
195359-25G
195359-5G
SIAL195359-25GEA
442
PLN
SIAL195359-25G
SIAL195359-5G
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene, Sigma-Aldrich®
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene
Formuła:
C₇H₄F₄ Temp. Wrzenia: 102 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,293 g/cm³ (25 °C) |
Numer MDL:
MFCD00000399 Numer CAS: 402-44-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-944-1 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |