Drukuj
2-Fluorotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
F15323-100G F15323-500G
SIALF15323-100GEA 199 PLN
SIALF15323-100G SIALF15323-500G
2-Fluorotoluen, Sigma-Aldrich®
2-Fluorotoluen
Formuła: C₇H₇F
MW: 110.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 113
Temp. topnienia: –62 °C
Gęstość: 1.005 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 8
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000322
Numer CAS: 95-52-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-428-5
Jednostka: 2388
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,04207