3,4-Difluorotoluene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 2927-34-6
Molecular Formula: C7H6F2
Formula Weight: 128.12
Flash Point: 25°(77°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.120
Refractive Index: 1.4500
Odour: Aromatic
Boiling Point: 110-113°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075087
Formuła:
C₇H₆F₂ Temp. Wrzenia: 110…113 °C Gęstość: 1,120 Temp. Zapłonu: 25 °C (77 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075087 Numer CAS: 2927-34-6 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |