Drukuj
(Trifluorometylo)benzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: α,α,α-Trifluorotoluen
M-Clarity™ quality level = MQ100
547948-100ML 547948-1L 547948-2L
SIAL547948-100MLEA 137 PLN
SIAL547948-100ML SIAL547948-1L SIAL547948-2L
(Trifluorometylo)benzen, Sigma-Aldrich®
(Trifluorometylo)benzen
Formuła: C₇H₅F₃
Temp. Wrzenia: 101 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000372
Numer CAS: 98-08-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-635-0
Jednostka: 2338
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,01111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05485864abd8b35273efdbb2e08a5ed79b907869&vid=3bc01224d36fbaaa4afb501b0dd876d8c9eaf997&prid=web&clid=SAPDAM