Kwas 4-metoksy-o-toluilowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27096.06
H27096.03
H27096.06EA
1030
PLN
H27096.06
H27096.03
Kwas 4-metoksy-o-toluilowy ≥97%
Kwas 4-metoksy-o-toluilowy
Purity: 97%
CAS No.: 6245-57-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 177-181°
MDL No.: MFCD00020291
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. topnienia: 177…181 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020291 Numer CAS: 6245-57-4 |