2-Methyl-m-anisic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
L18729.18
L18729.09
AB172503.0010
L18729.18EA
1100
PLN
L18729.18
L18729.09
ABCRAB172503.0010
2-Methyl-m-anisic acid ≥97%
2-Methyl-m-anisic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55289-06-0
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Beilstein Reference: 510395
MDL No.: MFCD02094039
Formuła:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02094039 Numer CAS: 55289-06-0 |