Kwas 4-oktylobenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A10777.03
A10777.06
A10777.03EA
489
PLN
A10777.03
A10777.06
Kwas 4-oktylobenzoesowy ≥99%
Kwas 4-oktylobenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 3575-31-3
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 97-98°
Beilstein Reference: 1954607
Formuła:
C₁₅H₂₂O₂ Temp. Wrzenia: 362 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 97…98 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042649 Numer CAS: 3575-31-3 Numer WE (dawny EINECS): 222-692-5 |