Drukuj
Kwas p-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
T36803-100G T36803-500G
SIALT36803-100GEA 168 PLN
SIALT36803-100G SIALT36803-500G
Kwas p-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Kwas p-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 275
Temp. topnienia: 179…180 °C
Gęstość: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002565
Numer CAS: 99-94-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-803-3
Klasyfikacja Merck : 12,09673