Drukuj
Kwas 4-etylobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
191280-25G 191280-5G
SIAL191280-25GEA 378 PLN
SIAL191280-25G SIAL191280-5G
Kwas 4-etylobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-etylobenzoesowy
Formuła: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Numer MDL: MFCD00002570
Numer CAS: 619-64-7