Drukuj
4-Isopropylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
268402-25G 268402-5G
SIAL268402-25GEA 689 PLN
SIAL268402-25G SIAL268402-5G
4-Isopropylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Isopropylbenzoic acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 272
Temp. topnienia: 115…117 °C
Gęstość: 1.162 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002564
Numer CAS: 536-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-642-5
Klasyfikacja Merck : 12,02684