Drukuj
Kwas 4-tert-butylobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-(tert-Butyl)benzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
150355-2KG 150355-500G
SIAL150355-2KGEA 664 PLN
SIAL150355-2KG SIAL150355-500G
Kwas 4-tert-butylobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-tert-butylobenzoesowy
Formuła: C₁₁H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 283 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 165…167 °C
Gęstość: 0,6 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002563
Numer CAS: 98-73-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-696-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III