Drukuj
Kwas m-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
T36609-100G T36609-500G T36609-5G
SIALT36609-100GEA 127 PLN
SIALT36609-100G SIALT36609-500G SIALT36609-5G
Kwas m-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Kwas m-toluilowy
Formuła: C₈H₈O₂
Temp. Wrzenia: 263 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 108…111 °C
Gęstość: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002523
Numer CAS: 99-04-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-723-9
Klasyfikacja Merck : 12,09673