4-tert-Butylobenzhydrazyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-tert-Butylbenzoic hydrazide, 4-(tert-Butyl)benzohydrazide, 4-tert-Butylbenzene-1-carbohydrazide, 4-tert-Butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-Butylbenzohydrazide
A13224.14
A13224.22
A13224.14EA
649
PLN
A13224.14
A13224.22
4-tert-Butylobenzhydrazyd ≥98%
4-tert-Butylobenzhydrazyd
Purity: 98+%
CAS No.: 43100-38-5
Molecular Formula: C11H16N2O
Formula Weight: 192.26
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 1104663
Formuła:
C₁₁H₁₆N₂O Temp. topnienia: 127…131 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014763 Numer CAS: 43100-38-5 Numer WE (dawny EINECS): 256-090-9 |