4-Pentylbenzoyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10248.06
A10248.14
A10248.22
A10248.06EA
445
PLN
A10248.06
A10248.14
A10248.22
4-Pentylbenzoyl chloride ≥98%
4-Pentylbenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 49763-65-7
Molecular Formula: C12H15ClO
Formula Weight: 210.71
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₅ClO Temp. Wrzenia: 144…145 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,034 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000700 Numer CAS: 49763-65-7 Numer WE (dawny EINECS): 256-478-8 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |