Chlorek 4-toluilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
106631-100G
106631-500G
106631-5G
SIAL106631-100GEA
236
PLN
SIAL106631-100G
SIAL106631-500G
SIAL106631-5G
Chlorek 4-toluilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 4-toluilu
Formuła:
C₈H₇ClO Temp. Wrzenia: 225 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 1,175 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 82 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000696 Numer CAS: 874-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-864-8 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |