Chlorek 4-toluilu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 874-60-2
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.169
Refractive Index: 1.5530
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Melting Point: -2°
Boiling Point: 225-227°
Beilstein Reference: 471492
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000696
Formuła:
C₈H₇ClO Temp. Wrzenia: 225…227 °C Temp. topnienia: –2 °C Gęstość: 1,169 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000696 Numer CAS: 874-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-864-8 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |