Chlorek 4-heksylobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15659.06
A15659.14
A15659.22
A15659.06EA
517
PLN
A15659.06
A15659.14
A15659.22
Chlorek 4-heksylobenzoilu ≥98%
Chlorek 4-heksylobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 50606-95-6
Molecular Formula: C13H17ClO
Formula Weight: 224.73
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₁₇ClO Temp. Wrzenia: 176…177 °C (22 mmHg) Gęstość: 1,029 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000701 Numer CAS: 50606-95-6 Numer WE (dawny EINECS): 256-647-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |