Chlorek 4-etylobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 16331-45-6
Molecular Formula: C9H9ClO
Formula Weight: 168.62
Flash Point:
Formuła:
C₉H₉ClO Temp. Wrzenia: 235…236 °C Temp. topnienia: 42…43 °C Gęstość: 1,146 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000697 Numer CAS: 16331-45-6 Numer WE (dawny EINECS): 240-404-6 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |