Drukuj
Chlorek 4-etylobenzoilu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
305730050 305730250
ACRO305730050EA 263 PLN
ACRO305730050 ACRO305730250
Chlorek 4-etylobenzoilu 97%
Chlorek 4-etylobenzoilu
Formuła: C₉H₉ClO
Temp. Wrzenia: 235…236 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 42…43 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000697
Numer CAS: 16331-45-6
Numer WE (dawny EINECS): 240-404-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5465 to 1.5485 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %