4-Decylbenzoyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A17234.06
A17234.14
A17234.06EA
1310
PLN
A17234.06
A17234.14
4-Decylbenzoyl chloride ≥98%
4-Decylbenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 54256-43-8
Molecular Formula: C17H25ClO
Formula Weight: 280.84
Flash Point:
Formuła:
C₁₇H₂₅ClO Temp. Wrzenia: 171…173 °C (2 mmHg) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041724 Numer CAS: 54256-43-8 Numer WE (dawny EINECS): 259-046-7 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |