4-Butylbenzoyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15082.06
A15082.14
A15082.06EA
394
PLN
A15082.06
A15082.14
4-Butylbenzoyl chloride ≥98%
4-Butylbenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 28788-62-7
Molecular Formula: C11H13ClO
Formula Weight: 196.68
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₃ClO Temp. Wrzenia: 145…147 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,051 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000699 Numer CAS: 28788-62-7 Numer WE (dawny EINECS): 249-224-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |