Drukuj
Chlorek 4-tert-butylobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-tert-Butylbenzoylchloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
157120-100G 157120-25G
SIAL157120-100GEA 866 PLN
SIAL157120-100G SIAL157120-25G
Chlorek 4-tert-butylobenzoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 4-tert-butylobenzoilu
Formuła: C₁₁H₁₃ClO
Temp. Wrzenia: 135 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,0864 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000695
Numer CAS: 1710-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-973-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II