Chlorek 4-tert-butylobenzoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-tert-Butylbenzoylchloride
A14373.14
A14373.22
A14373.36
A14373.14EA
376
PLN
A14373.14
A14373.22
A14373.36
Chlorek 4-tert-butylobenzoilu ≥98%
Chlorek 4-tert-butylobenzoilu
Purity: 98%
CAS No.: 1710-98-1
Molecular Formula: C11H13ClO
Formula Weight: 196.68
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5351
Boiling Point: 125-126°/10mm
Beilstein Reference: 775793
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000695
Formuła:
C₁₁H₁₃ClO Temp. Wrzenia: 125…126 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,080 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000695 Numer CAS: 1710-98-1 Numer WE (dawny EINECS): 216-973-1 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |