Drukuj
Chlorek 4-tert-butylobenzoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-tert-Butylbenzoylchloride
169100050 169100250 169101000
ACRO169100050EA 140 PLN
ACRO169100050 ACRO169100250 ACRO169101000
Chlorek 4-tert-butylobenzoilu 98%
Chlorek 4-tert-butylobenzoilu
Formuła: C₁₁H₁₃ClO
Temp. Wrzenia: 135 °C (20 mmHg)
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000695
Numer CAS: 1710-98-1
Numer WE (dawny EINECS): 216-973-1
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5354 to 1.5374 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %