Drukuj
Chlorek 3-toluoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
122254-100G 122254-5G
SIAL122254-100GEA 322 PLN
SIAL122254-100G SIAL122254-5G
Chlorek 3-toluoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek 3-toluoilu
Formuła: C₈H₇ClO
Temp. Wrzenia: 220 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 1,172 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000681
Numer CAS: 1711-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-976-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II