Chlorek 3-toluoilu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Methylbenzoyl chloride, m-Methylbenzoyl chloride, m-Toluoyl chloride, 3-Methylbenzene-1-carbonyl chloride
B23914.14
B23914.22
B23914.36
B23914.14EA
259
PLN
B23914.14
B23914.22
B23914.36
Chlorek 3-toluoilu ≥99%
Chlorek 3-toluoilu
Purity: 99%
CAS No.: 1711-06-4
Molecular Formula: C8H7ClO
Formula Weight: 154.60
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5485
Odour: Pungent
Melting Point: -23°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 878419
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000681
Formuła:
C₈H₇ClO Temp. Wrzenia: 220 °C Temp. topnienia: –23 °C Gęstość: 1,173 Temp. Zapłonu: 76 °C (168 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000681 Numer CAS: 1711-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-976-8 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |