Drukuj
Chlorek 3-toluoilu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
153410050 153411000 153415000
ACRO153410050EA 171 PLN
ACRO153410050 ACRO153411000 ACRO153415000
Chlorek 3-toluoilu 99%
Chlorek 3-toluoilu
Formuła: C₈H₇ClO
Temp. Wrzenia: 86 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: –23 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000681
Numer CAS: 1711-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-976-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.050
pH 10.9 to 11.6 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry basis)