Drukuj
Chlorek 2-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methylbenzoyl chloride, o-Methylbenzoyl chloride, o-Toluoyl chloride, 2-Methylbenzene-1-carbonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
122017-100G 122017-5G
SIAL122017-100GEA 468 PLN
SIAL122017-100G SIAL122017-5G
Chlorek 2-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek 2-toluilowy
Formuła: C₈H₇ClO
Temp. Wrzenia: 214 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1,186 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000668
Numer CAS: 933-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-273-8
Jednostka: 3265
ADR: 8,II