Drukuj
Chlorek 2-toluilowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
153370050 153371000 153375000
ACRO153370050EA 153 PLN
ACRO153370050 ACRO153371000 ACRO153375000
Chlorek 2-toluilowy 99%
Chlorek 2-toluilowy
Formuła: C₈H₇ClO
Temp. Wrzenia: 88…90 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000668
Numer CAS: 933-88-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-273-8
Jednostka: 1760
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %