Drukuj
2',4'-Dihydroksyacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dihydroxyacetophenone
114800050 114801000 114805000
ACRO114800050EA 146 PLN
ACRO114800050 ACRO114801000 ACRO114805000
2',4'-Dihydroksyacetofenon 98%
2',4'-Dihydroksyacetofenon
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 336 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 143…147 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³
Numer MDL: MFCD00002279
Numer CAS: 89-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 201-945-3
Klasyfikacja Merck : 12,08308
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥97.5 %