Drukuj
3'-Hydroksyacetofenon 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
411910050 411911000
ACRO411910050EA 111 PLN
ACRO411910050 ACRO411911000
3'-Hydroksyacetofenon 99+%
3'-Hydroksyacetofenon
Formuła: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 296
Temp. topnienia: 94…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002298
Numer CAS: 121-71-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-494-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %