Drukuj
4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W258806-1KG-K W258806-250G-K W258806-5KG-K
SIALW258806-1KG-KEA 499 PLN
SIALW258806-1KG-K SIALW258806-250G-K SIALW258806-5KG-K
4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on, Sigma-Aldrich®
4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 83…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002394
Numer CAS: 5471-51-2
Numer WE (dawny EINECS): 226-806-4