3',4',5'-Trimetoksyacetofenon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L06439.06
L06439.14
L06439.06EA
243
PLN
L06439.06
L06439.14
3',4',5'-Trimetoksyacetofenon ≥99%
3',4',5'-Trimetoksyacetofenon
Purity: 99%
CAS No.: 1136-86-3
Molecular Formula: C11H14O4
Formula Weight: 210.23
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 173-174°/10mm
MDL No.: MFCD00008738
Formuła:
C₁₁H₁₄O₄ Temp. Wrzenia: 173…174 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 79…83 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008738 Numer CAS: 1136-86-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-501-9 |