Drukuj
3',5'-Dimetoksyacetofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
B25224.03 B25224.06
B25224.03EA 597 PLN
B25224.03 B25224.06
3',5'-Dimetoksyacetofenon ≥97%
3',5'-Dimetoksyacetofenon
Purity: 97% CAS No.: 39151-19-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5430 Melting Point: 39-41° Boiling Point: 290-291° Beilstein Reference: 2045586 MDL No.: MFCD00008739
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 290…291 °C
Temp. topnienia: 39…41 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008739
Numer CAS: 39151-19-4
Numer WE (dawny EINECS): 254-322-3