Drukuj
2',4'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15982.14 A15982.22
A15982.14EA 541 PLN
A15982.14 A15982.22
2',4'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
2',4'-Dimethoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 829-20-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 287-289° MDL No.: MFCD00008727
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 287…289 °C
Temp. topnienia: 39…41 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008727
Numer CAS: 829-20-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-587-2