Drukuj
2',6'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A16733.06 A16733.14
A16733.06EA 429 PLN
A16733.06 A16733.14
2',6'-Dimethoxyacetophenone ≥98%
2',6'-Dimethoxyacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 2040-04-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 68-71° Boiling Point: 135-136°/2mm MDL No.: MFCD00008729
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
Temp. Wrzenia: 135…136 °C (2 mmHg)
Temp. topnienia: 68…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008729
Numer CAS: 2040-04-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-034-1