Drukuj
4-Metoksyfenyloaceton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
199176-10G 199176-50G
SIAL199176-10GEA 203 PLN
SIAL199176-10G SIAL199176-50G
4-Metoksyfenyloaceton, Sigma-Aldrich®
4-Metoksyfenyloaceton
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 268 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008773
Numer CAS: 122-84-9
Numer WE (dawny EINECS): 204-578-7