4'-Metoksypropiofenon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A14619.14
A14619.22
A14619.36
A14619.14EA
409
PLN
A14619.14
A14619.22
A14619.36
4'-Metoksypropiofenon ≥99%
4'-Metoksypropiofenon
Purity: 99%
CAS No.: 121-97-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.5465
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 273-275°
Beilstein Reference: 907733
MDL No.: MFCD00009310
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 273…275 °C Temp. topnienia: 27…29 °C Gęstość: 1,070 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009310 Numer CAS: 121-97-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-512-7 |