Drukuj
4'-Metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W200506-1KG-K W200506-5KG-K
SIALW200506-1KG-KEA 507 PLN
SIALW200506-1KG-K SIALW200506-5KG-K
4'-Metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-Metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 152 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 36…38 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008745
Numer CAS: 100-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-815-9