Drukuj
4'-Metoksyacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
152360010 152362500
ACRO152360010EA 644 PLN
ACRO152360010 ACRO152362500
4'-Metoksyacetofenon 98%
4'-Metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 152 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 36…39 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008745
Numer CAS: 100-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-815-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %