Drukuj
4'-Etoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
275719-100G 275719-25G
SIAL275719-100GEA 1910 PLN
SIAL275719-100G SIAL275719-25G
4'-Etoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-Etoksyacetofenon
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 83 °C (0.04 mmHg)
Temp. topnienia: 39
Numer MDL: MFCD00009095
Numer CAS: 1676-63-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-825-6