4'-Etoksyacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11031.06
A11031.14
A11031.22
A11031.06EA
242
PLN
A11031.06
A11031.14
A11031.22
4'-Etoksyacetofenon ≥98%
4'-Etoksyacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 1676-63-7
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 145-146°/13mm
Beilstein Reference: 636783
MDL No.: MFCD00009095
Formuła:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 g/mol Temp. Wrzenia: 145…146 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 35…38 °C Temp. Zapłonu: 134 °C (273 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009095 Numer CAS: 1676-63-7 Numer WE (dawny EINECS): 216-825-6 |