3'-Metoksyacetofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15604.14
A15604.22
A15604.36
A15604.14EA
197
PLN
A15604.14
A15604.22
A15604.36
3'-Metoksyacetofenon ≥97%
3'-Metoksyacetofenon
Purity: 97%
CAS No.: 586-37-8
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 239…241 °C Temp. topnienia: –7 °C Gęstość: 1,094 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008736 Numer CAS: 586-37-8 Numer WE (dawny EINECS): 209-573-3 |