Drukuj
2'-Metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M9203-100G M9203-25G
SIALM9203-100GEA 926 PLN
SIALM9203-100G SIALM9203-25G
2'-Metoksyacetofenon, Sigma-Aldrich®
2'-Metoksyacetofenon
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 131 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008725
Numer CAS: 579-74-8
Numer WE (dawny EINECS): 209-446-2