Drukuj
4'-Nitroacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
N9608-100G N9608-5G
SIALN9608-100GEA 217 PLN
SIALN9608-100G SIALN9608-5G
4'-Nitroacetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-Nitroacetofenon
Formuła: C₈H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 275 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 76…78 °C
Temp. Zapłonu: 149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007355
Numer CAS: 100-19-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-827-4