4'-Nitroacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
A13877.18
A13877.30
A13877.18EA
220
PLN
A13877.18
A13877.30
4'-Nitroacetofenon ≥98%
4'-Nitroacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 100-19-6
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Flash Point: 149°(300°F)
Physical Form: Cryst powder
Odour: Characteristic
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 607777
MDL No.: MFCD00007355
Formuła:
C₈H₇NO₃ Temp. Wrzenia: 201…202 °C Temp. topnienia: 77…81 °C Temp. Zapłonu: 149 °C (300 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007355 Numer CAS: 100-19-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-827-4 |