3'-Nitroacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
m-Nitroacetophenone
A12155.0B
A12155.30
A12155.36
A12155.0BEA
1130
PLN
A12155.0B
A12155.30
A12155.36
3'-Nitroacetofenon ≥98%
3'-Nitroacetofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 121-89-1
Molecular Formula: C8H7NO3
Formula Weight: 165.15
Odour: Slightly sweetish
Melting Point: 76-80°
Boiling Point: 202°
Beilstein Reference: 743002
MDL No.: MFCD00007259
Formuła:
C₈H₇NO₃ Temp. Wrzenia: 202 °C Temp. topnienia: 76…80 °C Gęstość: 1,433 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007259 Numer CAS: 121-89-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-504-3 |