Drukuj
3'-Nitroacetofenon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: m-Nitroacetophenone
128331000 128335000
ACRO128331000EA 147 PLN
ACRO128331000 ACRO128335000
3'-Nitroacetofenon 98%
3'-Nitroacetofenon
Formuła: C₈H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 202 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 76…79 °C
Gęstość: 1,433 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007259
Numer CAS: 121-89-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-504-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %